Ninhydrin 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
OR2351-25G OR2351-100G OR2351-500G
APOSOR2351-25GEA 30.8 EUR
APOSOR2351-25G APOSOR2351-100G APOSOR2351-500G
Ninhydrin 99%
Ninhydrin
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178.14 g/mol
Kookpunt: 351
Smeltpunt: 250 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003791
CAS nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582