2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(1,4,5,6-Tetrahydropyrimidin-2-yl)benzenethiol
OR23587-1G OR23587-250MG
APOSOR23587-1GEA 219 EUR
APOSOR23587-1G APOSOR23587-250MG
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Formule: C₁₀H₁₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052612
CAS nummer: 53440-32-7