1,10-Phenanthroline monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,10-Phenanthroline hydrate
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 58.4 EUR
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Phenanthroline monohydrate
1,10-Phenanthroline monohydrate
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198.22 g/mol
Smeltpunt: 97…104 °C
Dichtheid: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149973
CAS nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291