1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 152 EUR
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate 97%
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234.68 g/mol
Smeltpunt: 224…225 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150061
CAS nummer: 18851-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III