Methyl-2-iodobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR23611-100G
OR23611-500G
APOSOR23611-100GEA
0
EUR
APOSOR23611-100G
APOSOR23611-500G
Methyl-2-iodobenzoate 98%
Methyl-2-iodobenzoate
Formule:
C₈H₇IO₂ Kookpunt: 148…150 °C/10mmHg Dichtheid: 1,784 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00016351 CAS nummer: 610-97-9 EINECS: 210-243-6 |