Trichloroacrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23621-1G OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA 563 EUR
APOSOR23621-1G APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formule: C₃HCl₃O₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015455
CAS nummer: 2257-35-4
EINECS: 218-856-0
UN: 3261
ADR: 8,II