2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 121 EUR
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016862
CAS nummer: 16700-55-3