Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23647-100G OR23647-25G OR23647-10G
APOSOR23647-100GEA 417 EUR
APOSOR23647-100G APOSOR23647-25G APOSOR23647-10G
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Kookpunt: 271 °C
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051594
CAS nummer: 35450-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III