4-(Chloromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 24.9 EUR
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Smeltpunt: 201…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002568
CAS nummer: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
UN: 3261
ADR: 8,II