Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 22 EUR
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₃
Kookpunt: 87…89 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052557
CAS nummer: 17147-42-1