3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23682-10G OR23682-1G OR23682-5G
APOSOR23682-10GEA 349 EUR
APOSOR23682-10G APOSOR23682-1G APOSOR23682-5G
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Formule: C₉H₆Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052717
CAS nummer: 3598-66-1