Pivaloylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
OR23696-100G
OR23696-250G
OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA
35.1
EUR
APOSOR23696-100G
APOSOR23696-250G
APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Formule:
C₇H₁₁NO MW: 125.17 g/mol Kookpunt: 125…126 °C/15mmHg Smeltpunt: 66…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010208 CAS nummer: 59997-51-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |