2,3-Dichloorbenzonitril
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 84.7 EUR
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Dichloorbenzonitril
2,3-Dichloorbenzonitril
Formule: C₇H₃Cl₂N
Kookpunt: 114 °C/6mmHg
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016372
CAS nummer: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III