4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 246 EUR
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Formule: C₆H₃Br₂Cl₂N
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052815
CAS nummer: 113571-15-6