4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23758-100G OR23758-25G OR23758-5G
APOSOR23758-100GEA 41.9 EUR
APOSOR23758-100G APOSOR23758-25G APOSOR23758-5G
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016987
CAS nummer: 939-80-0