1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 479 EUR
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₁BrO
Kookpunt: 189…192 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000206
CAS nummer: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II