2,4,6-Trimethylheptane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 483 EUR
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Formule: C₁₀H₂₂
Kookpunt: 144…147 °C
Dichtheid: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3,III