1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23801-1G OR23801-250MG OR23801-500MG OR23801-5G
APOSOR23801-1GEA 260 EUR
APOSOR23801-1G APOSOR23801-250MG APOSOR23801-500MG APOSOR23801-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Formule: C₈H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015558
CAS nummer: 24764-40-7