4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR23830-1G
OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA
371
EUR
APOSOR23830-1G
APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₅Cl₂N Kookpunt: 273…276 °C Smeltpunt: 44 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00045606 CAS nummer: 74231-65-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |