ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 22 EUR
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Smeltpunt: 53…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010294
CAS nummer: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II