3,5-Di-tert-butylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 71.6 EUR
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205.34
Smeltpunt: 54…57 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00134096
CAS nummer: 2380-36-1