5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23902-1G OR23902-250MG OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA 26.3 EUR
APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG APOSOR23902-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Kookpunt: 105 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052536
CAS nummer: 88398-93-0
UN: 3261
ADR: 8 III