Furan-2-carbothioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23914-1G OR23914-250MG OR23914-500MG OR23914-2.5G OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA 120 EUR
APOSOR23914-1G APOSOR23914-250MG APOSOR23914-500MG APOSOR23914-2.5G APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Formule: C₅H₅NOS
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935200
CAS nummer: 17572-09-7