1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23941-1G OR23941-25G OR23941-5G
APOSOR23941-1GEA 0 EUR
APOSOR23941-1G APOSOR23941-25G APOSOR23941-5G
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
1,4-Dimethoxynaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Smeltpunt: 84…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052378
CAS nummer: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2