(2-Methyl-3-furyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Hydroxymethyl)-2-methylfuran
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 107 EUR
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Formule: C₆H₈O₂
Kookpunt: 76…78 °C/11mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052572
CAS nummer: 5554-99-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III