2-Propynylurea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23964-1G OR23964-5G
APOSOR23964-1GEA 77.5 EUR
APOSOR23964-1G APOSOR23964-5G
2-Propynylurea
2-Propynylurea
Formule: C₄H₆N₂O
Smeltpunt: 130…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052817
CAS nummer: 5221-62-5