2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2397-1G OR2397-100MG OR2397-250MG OR2397-500MG OR2397-5G
APOSOR2397-1GEA 271 EUR
APOSOR2397-1G APOSOR2397-100MG APOSOR2397-250MG APOSOR2397-500MG APOSOR2397-5G
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: 211…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03236685
CAS nummer: 23012-16-0