5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23983-1G OR23983-250MG OR23983-500MG OR23983-2.5G
APOSOR23983-1GEA 316 EUR
APOSOR23983-1G APOSOR23983-250MG APOSOR23983-500MG APOSOR23983-2.5G
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00104795
CAS nummer: 55579-70-9