5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23986-1G OR23986-250MG OR23986-500MG OR23986-5G
APOSOR23986-1GEA 120 EUR
APOSOR23986-1G APOSOR23986-250MG APOSOR23986-500MG APOSOR23986-5G
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₃H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00111711
CAS nummer: 55579-76-5