2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 233 EUR
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄Cl₃NO₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570024
CAS nummer: 59768-12-6
UN: 3261
ADR: 8 III