(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 36.6 EUR
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₁H₂₂BrP
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011843
CAS nummer: 6228-47-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable