2,2'-Dipyridyl disulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
OR24005-100G OR24005-25G OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA 109 EUR
APOSOR24005-100G APOSOR24005-25G APOSOR24005-5G
2,2'-Dipyridyl disulphide
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220.32 g/mol
Kookpunt: 348
Smeltpunt: 56…58 °C
Vlampunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006287
CAS nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1