5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 172 EUR
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₅S
Smeltpunt: 168…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052974
CAS nummer: 17243-13-9
UN: 3261
ADR: 8,III