4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 61.4 EUR
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₇H₁₁NO₂S
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085157
CAS nummer: 10442-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III