4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24052-1G OR24052-250MG
APOSOR24052-1GEA 55.5 EUR
APOSOR24052-1G APOSOR24052-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₈N₂O
Smeltpunt: 148…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052192
CAS nummer: 1008-95-3