5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 51.2 EUR
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃S
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00084927
CAS nummer: 175136-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III