4-Iodo-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 38 EUR
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xylene 98%
4-Iodo-m-xylene
Formule: C₈H₉I
Kookpunt: 105…108 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013706
CAS nummer: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4