ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
OR24098-100G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 89.2 EUR
APOSOR24098-100G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Smeltpunt: 93…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000625
CAS nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,II