2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 22 EUR
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈ClNS
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278249
CAS nummer: 17518-48-8