2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24100-1G OR24100-250MG OR24100-500MG OR24100-2.5G
APOSOR24100-1GEA 356 EUR
APOSOR24100-1G APOSOR24100-250MG APOSOR24100-500MG APOSOR24100-2.5G
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Formule: C₄H₁₁BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053056
CAS nummer: 197234-18-7