syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24107-100G OR24107-25G OR24107-5G
APOSOR24107-100GEA 125 EUR
APOSOR24107-100G APOSOR24107-25G APOSOR24107-5G
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Formule: C₆H₆N₂O
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167166
CAS nummer: 1193-96-0