3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 107 EUR
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002524
CAS nummer: 619-04-5
EINECS: 210-576-7