(Methylsulphonyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 22 EUR
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Methylsulphonyl)benzene
(Methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₈O₂S
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014741
CAS nummer: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8