2,4-Dimethylbenzoylchloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 24.9 EUR
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
2,4-Dimethylbenzoylchloride
2,4-Dimethylbenzoylchloride
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 82 °C/1mmHg
Smeltpunt: 24…26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798005
CAS nummer: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II