2,5-Dichlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 36.6 EUR
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
2,5-Dichlorobenzoic acid
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Kookpunt: 300…302 °C
Smeltpunt: 151…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002416
CAS nummer: 50-79-3
EINECS: 200-065-7