Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 388 EUR
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formule: C₉H₁₁ClO₅S
Kookpunt: 110…114 °C/0,05mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934807
CAS nummer: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III