Sulphur trioxide pyridine complex
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR24145-100G
OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA
40.9
EUR
APOSOR24145-100G
APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Formule:
C₅H₅NO₃S Smeltpunt: 155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012437 CAS nummer: 26412-87-3 UN: 3261 ADR: 8,II |