3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR24149-10G
OR24149-1G
OR24149-5G
APOSOR24149-10GEA
170
EUR
APOSOR24149-10G
APOSOR24149-1G
APOSOR24149-5G
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Formule:
C₉H₁₁N₃ Kookpunt: 241 °C/50mmHg Dichtheid: 1,078 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047455 CAS nummer: 33611-48-2 EINECS: 251-596-6 |