tert-Butyl-3-aminobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-aminobenzoate
OR2417-1G OR2417-25G OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA 125 EUR
APOSOR2417-1G APOSOR2417-25G APOSOR2417-5G
tert-Butyl-3-aminobenzoate
tert-Butyl-3-aminobenzoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00729048
CAS nummer: 92146-82-2