6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 99.3 EUR
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₄
Smeltpunt: 75…78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00833024
CAS nummer: 149554-29-0